4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TL00411DA TL00411EA
MAYBTL00411DAEA 0 EUR
MAYBTL00411DA MAYBTL00411EA
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
Formule: C₈H₄F₃NOS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00042412
CAS nummer: 64285-95-6