3-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3-Trifluoromethoxyaniline
A19592.03
A19592.06
A19592.03EA
43
EUR
A19592.03
A19592.06
3-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98%
3-(Trifluoromethoxy)aniline
Purity: 98%
CAS No.: 1535-73-5
Molecular Formula: C7H6F3NO
Formula Weight: 177.13
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Characteristic
Boiling Point: 72-75°/8mm
Beilstein Reference: 776921
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00041511
Formule:
C₇H₆F₃NO MW: 177.13 g/mol Kookpunt: 72…75 °C (8 mmHg) Dichtheid: 1.325 Vlampunt: 85 °C (185 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041511 CAS nummer: 1535-73-5 EINECS: 216-256-3 UN: 2810 ADR: 6.1 III |