4-(Difluoromethoxy)aniline ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B20349.09
B20349.88
B20349.09EA
192
EUR
B20349.09
B20349.88
4-(Difluoromethoxy)aniline ≥97%
4-(Difluoromethoxy)aniline
Purity: 97%
CAS No.: 22236-10-8
Molecular Formula: C7H7F2NO
Formula Weight: 159.14
Flash Point:
Formule:
C₇H₇F₂NO Kookpunt: 231 °C Dichtheid: 1,286 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00085005 CAS nummer: 22236-10-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |