4-Amino-3-fluorfenol 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H26084.MD H26084.03
H26084.MDEA 66.2 EUR
H26084.MD H26084.03
4-Amino-3-fluorfenol 96%
4-Amino-3-fluorfenol
Purity: 96% CAS No.: 399-95-1 Molecular Formula: C6H6FNO Formula Weight: 127.12 Melting Point: 137-140° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00077452
Formule: C₆H₆FNO
Smeltpunt: 137…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077452
CAS nummer: 399-95-1
EINECS: 402-230-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable