1,2-Difluoro-4-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3,4-Difluoronitrobenzene
D1926-250G D1926-25G
TCIAD1926-250GEA 222 EUR
TCIAD1926-250G TCIAD1926-25G
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Formule: C₆H₃F₂NO₂
Kookpunt: 78°C
Dichtheid: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 80°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007198
CAS nummer: 369-34-6
EINECS: 206-718-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=788e0ab89c0babd9cfa506f47a529131e681d1fb&vid=717b780e835f71afc510052ecafdac05aa17a4f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %