3-(Trifluoromethoxy)phenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
α,α,α-Trifluoro-3-hydroxyanisole
B20196.03
B20196.06
B20196.03EA
29.3
EUR
B20196.03
B20196.06
3-(Trifluoromethoxy)phenol ≥98%
3-(Trifluoromethoxy)phenol
Purity: 98%
CAS No.: 827-99-6
Molecular Formula: C7H5F3O2
Formula Weight: 178.11
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4460
Boiling Point: 68-69°/12mm
Beilstein Reference: 1868036
MDL No.: MFCD00040987
Formule:
C₇H₅F₃O₂ Kookpunt: 68…69 °C (12 mmHg) Dichtheid: 1,379 Vlampunt: 84 °C (183 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040987 CAS nummer: 827-99-6 |