4-(Trifluoromethoxy)phenol
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: α,α,α-Trifluoro-4-hydroxyanisole
RDR03368.1 RDR03368.10 RDR03368.50
MAYBRDR03368.1EA 0 EUR
MAYBRDR03368.1 MAYBRDR03368.10 MAYBRDR03368.50
4-(Trifluoromethoxy)phenol
4-(Trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₅F₃O₂
MW: 178.11 g/mol
Kookpunt: 180
Smeltpunt: 17…18 °C
Dichtheid: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040988
CAS nummer: 828-27-3
EINECS: 212-583-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III