2-(Trifluoromethoxy)thiophenol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L19911.03
L19911.06
L19911.03EA
71.3
EUR
L19911.03
L19911.06
2-(Trifluoromethoxy)thiophenol ≥99%
2-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Purity: 99%
CAS No.: 175278-01-0
Molecular Formula: C7H5F3OS
Formula Weight: 194.18
Refractive Index: 1.4768
Boiling Point: 53-55°/15mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00052320
Formule:
C₇H₅F₃OS Kookpunt: 53…55 °C (15 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052320 CAS nummer: 175278-01-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |