3-(Trifluoromethoxy)thiophenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-(Trifluoromethoxy)benzenethiol, 3-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
L19912.03 L19912.06
L19912.03EA 82.8 EUR
L19912.03 L19912.06
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol ≥98%
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Purity: 98% CAS No.: 220239-66-7 Molecular Formula: C7H5F3OS Formula Weight: 194.18 Refractive Index: 1.4770
Formule: C₇H₅F₃OS
MW: 194.18 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320799
CAS nummer: 220239-66-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III