4-(Trifluoromethoxy)thiophenol 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-(Trifluoromethoxy)benzenethiol, 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
L18674.03
L18674.06
L18674.03EA
52.8
EUR
L18674.03
L18674.06
4-(Trifluoromethoxy)thiophenol 95%
4-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Purity: 95%
CAS No.: 169685-29-4
Molecular Formula: C7H5F3OS
Formula Weight: 194.18
Refractive Index: 1.4750
Boiling Point: 64-66°/15mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00052312
Formule:
C₇H₅F₃OS MW: 194.18 g/mol Kookpunt: 64…66 °C (15 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052312 CAS nummer: 169685-29-4 UN: 2810 ADR: 6.1 III |