4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
A15467.03 A15467.06 A15467.14
A15467.03EA 25.1 EUR
A15467.03 A15467.06 A15467.14
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride ≥98%
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 94108-56-2 Molecular Formula: C7H4ClF3O3S Formula Weight: 260.62 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4800 Boiling Point: 120-122°/15mm Beilstein Reference: 7641524 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00042408
Formule: C₇H₄ClF₃O₃S
MW: 260.62 g/mol
Kookpunt: 120…122 °C (15 mmHg)
Dichtheid: 1.536
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042408
CAS nummer: 94108-56-2
EINECS: 302-397-9
UN: 3265
ADR: 8 II