1,3-Dimethoxy-5-fluorobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B24810.06
B24810.14
B24810.22
B24810.06EA
47.7
EUR
B24810.06
B24810.14
B24810.22
1,3-Dimethoxy-5-fluorobenzene ≥98%
1,3-Dimethoxy-5-fluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 52189-63-6
Molecular Formula: C8H9FO2
Formula Weight: 156.16
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.5025
Boiling Point: 86-88°/7mm
MDL No.: MFCD00012445
Formule:
C₈H₉FO₂ Kookpunt: 86…88 °C (7 mmHg) Dichtheid: 1,170 Vlampunt: 91 °C (196 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012445 CAS nummer: 52189-63-6 |