1-Fluoro-4-phenoxybenzene 99%, rods
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21380.06
B21380.14
B21380.22
B21380.06EA
33.4
EUR
B21380.06
B21380.14
B21380.22
1-Fluoro-4-phenoxybenzene 99%, rods
1-Fluoro-4-phenoxybenzene
Purity: 99%
CAS No.: 330-84-7
Molecular Formula: C12H9FO
Formula Weight: 188.20
Refractive Index: 1.5570
Formule:
C₁₂H₉FO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00055239 CAS nummer: 330-84-7 EINECS: 206-357-0 |