3-Chlor-4-fluorothiophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A10856.03
A10856.06
A10856.14
A10856.03EA
67.4
EUR
A10856.03
A10856.06
A10856.14
3-Chlor-4-fluorothiophenol ≥97%
3-Chlor-4-fluorothiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 60811-23-6
Molecular Formula: C6H4ClFS
Formula Weight: 162.61
Boiling Point: 68-70°/2mm
MDL No.: MFCD00052938
Formule:
C₆H₄ClFS Kookpunt: 68…70 °C (2 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052938 CAS nummer: 60811-23-6 |