2-Chlor-4-fluorothiophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A13498.03
A13498.06
A13498.03EA
55.7
EUR
A13498.03
A13498.06
2-Chlor-4-fluorothiophenol ≥97%
2-Chlor-4-fluorothiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 175277-99-3
Molecular Formula: C6H4ClFS
Formula Weight: 162.61
Refractive Index: 1.5670
Boiling Point: 86-88°/15mm
MDL No.: MFCD00052936
Formule:
C₆H₄ClFS Kookpunt: 86…88 °C (15 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052936 CAS nummer: 175277-99-3 |