2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A14639.06 A14639.14 A14639.22
A14639.06EA 60 EUR
A14639.06 A14639.14 A14639.22
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 13918-92-8 Molecular Formula: C6H3ClF2O2S Formula Weight: 212.60 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5187 Boiling Point: 236-237° Beilstein Reference: 2970373 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00042481
Formule: C₆H₃ClF₂O₂S
Kookpunt: 236…237 °C
Dichtheid: 1,581
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042481
CAS nummer: 13918-92-8
UN: 3265
ADR: 8,II