2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,6-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A13595.03 A13595.06 A13595.14
A13595.03EA 60.1 EUR
A13595.03 A13595.06 A13595.14
2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 60230-36-6 Molecular Formula: C6H3ClF2O2S Formula Weight: 212.60 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5260 Boiling Point: 127-130°/6.5mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00085004
Formule: C₆H₃ClF₂O₂S
Kookpunt: 127…130 °C (6,5 mmHg)
Dichtheid: 1,568
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085004
CAS nummer: 60230-36-6
UN: 3265
ADR: 8,II