2-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A14181.03 A14181.06 A14181.14
A14181.03EA 25.6 EUR
A14181.03 A14181.06 A14181.14
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 2905-21-7 Molecular Formula: C6H4ClFO2S Formula Weight: 194.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5370 Melting Point: 27-32° Boiling Point: 246-247° Beilstein Reference: 2093979 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00042285
Formule: C₆H₄ClFO₂S
Kookpunt: 246…247 °C
Smeltpunt: 27…32 °C
Dichtheid: 1,470
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042285
CAS nummer: 2905-21-7
UN: 3261
ADR: 8,II