4-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
L07299.14 L07299.22
L07299.14EA 65 EUR
L07299.14 L07299.22
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 349-88-2 Molecular Formula: C6H4ClFO2S Formula Weight: 194.61 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-38° Boiling Point: 86-87°/1mm Beilstein Reference: 2091633 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007438
Formule: C₆H₄ClFO₂S
Kookpunt: 86…87 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: 35…38 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007438
CAS nummer: 349-88-2
EINECS: 206-493-0
UN: 3261
ADR: 8,II