4-Iodobenzoyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
p-Iodobenzoyl chloride
B25388.06
B25388.14
B25388.22
B25388.06EA
39.7
EUR
B25388.06
B25388.14
B25388.22
4-Iodobenzoyl chloride ≥98%
4-Iodobenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 1711-02-0
Molecular Formula: C7H4ClIO
Formula Weight: 266.47
Flash Point:
Formule:
C₇H₄ClIO MW: 266.47 g/mol Kookpunt: 120…121 °C (1 mmHg) Smeltpunt: 61…65 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001058 CAS nummer: 1711-02-0 EINECS: 216-974-7 UN: 3261 |