Methyl-2-iodobenzoate 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
249830250 249831000
ACRO249830250EA 67.3 EUR
ACRO249830250 ACRO249831000
Methyl-2-iodobenzoate 99+%
Methyl-2-iodobenzoate
Formule: C₈H₇IO₂
Kookpunt: 272…274 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 1,73 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016351
CAS nummer: 610-97-9
EINECS: 210-243-6
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6020 to 1.6060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %