Ethyl-4-iodobenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 4-iodobenzoate, 4-Iodobenzoic acid ethyl ester
A14570.09 A14570.18 A14570.30
A14570.09EA 47.2 EUR
A14570.09 A14570.18 A14570.30
Ethyl-4-iodobenzoate ≥98%
Ethyl-4-iodobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 51934-41-9 Molecular Formula: C9H9IO2 Formula Weight: 276.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5880 Boiling Point: 283° Beilstein Reference: 2208568 MDL No.: MFCD00017344
Formule: C₉H₉IO₂
Kookpunt: 283 °C
Dichtheid: 1,660
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017344
CAS nummer: 51934-41-9
EINECS: 429-550-3