Methyl-4-iodobenzoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodobenzoate
A19342.09 A19342.18 A19342.30
A19342.09EA 40.7 EUR
A19342.09 A19342.18 A19342.30
Methyl-4-iodobenzoate ≥98%
Methyl-4-iodobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 619-44-3 Molecular Formula: C8H7IO2 Formula Weight: 262.05 Melting Point: 114-116° MDL No.: MFCD00016353
Formule: C₈H₇IO₂
MW: 262.05 g/mol
Kookpunt: 276
Smeltpunt: 114…116 °C
Dichtheid: 2.02 g/cm³ (10 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016353
CAS nummer: 619-44-3
EINECS: 210-597-1