4-Iodophenyl isothiocyanate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Iodo-4-isothiocyanatobenzene, 4-Iodophenylisothiocyanate
L12583.09 L12583.04
L12583.09EA 117 EUR
L12583.09 L12583.04
4-Iodophenyl isothiocyanate ≥97%
4-Iodophenyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 2059-76-9 Molecular Formula: C7H4INS Formula Weight: 261.09 Odour: Pungent Melting Point: 74-78° Beilstein Reference: 2412143 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041091
Formule: C₇H₄INS
MW: 261.09 g/mol
Kookpunt: 296
Smeltpunt: 74…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041091
CAS nummer: 2059-76-9
UN: 2923
ADR: 8 III