1-Iodo-2,4-dinitrobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,4-Dinitroiodobenzene, 1,3-Dinitro-4-iodobenzene
B23659.06 B23659.14
B23659.06EA 62.4 EUR
B23659.06 B23659.14
1-Iodo-2,4-dinitrobenzene ≥98%
1-Iodo-2,4-dinitrobenzene
Purity: 98% CAS No.: 709-49-9 Molecular Formula: C6H3IN2O4 Formula Weight: 294.01 Melting Point: 87-90° Beilstein Reference: 1113584
Formule: C₆H₃IN₂O₄
MW: 294.01 g/mol
Smeltpunt: 87…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039738
CAS nummer: 709-49-9
EINECS: 211-908-3