1,3-Dimethoxy-4-iodobenzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L19420.03 L19420.06
L19420.03EA 17.6 EUR
L19420.03 L19420.06
1,3-Dimethoxy-4-iodobenzene ≥97%
1,3-Dimethoxy-4-iodobenzene
Purity: 97% CAS No.: 20469-63-0 Molecular Formula: C8H9IO2 Formula Weight: 264.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6100 Melting Point: 37-41° Boiling Point: 135°/14mm Beilstein Reference: 1945135 MDL No.: MFCD00059268
Formule: C₈H₉IO₂
Kookpunt: 135 °C (14 mmHg)
Smeltpunt: 37…41 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059268
CAS nummer: 20469-63-0