4-Amino-N,N-dimethylaniline 96%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 96%
CAS No.: 99-98-9
Molecular Formula: C8H12N2
Formula Weight: 136.20
Flash Point: 130°(266°F)
Melting Point: 34-38°
Boiling Point: 262°
Beilstein Reference: 508105
Merck Reference: 14,3254
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007860
Formule:
C₈H₁₂N₂ Kookpunt: 262 °C Smeltpunt: 34…38 °C Dichtheid: 1,09 Vlampunt: 130 °C (266 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007860 CAS nummer: 99-98-9 EINECS: 202-807-5 UN: 2811 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,3254 |