4-Nitrophenyl isocyanate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 100-28-7
Molecular Formula: C7H4N2O3
Formula Weight: 164.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₇H₄N₂O₃ Kookpunt: 137…138 °C (11 mmHg) Smeltpunt: 56…59 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00007306 CAS nummer: 100-28-7 EINECS: 202-836-3 UN: 3335 ADR: 9,III |