4-Nitrophenyl isothiocyanate
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
AC41607.1 AC41607.50
MAYBAC41607.1EA 0 EUR
MAYBAC41607.1 MAYBAC41607.50
4-Nitrophenyl isothiocyanate
4-Nitrophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₄N₂O₂S
Kookpunt: 331 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 108…110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007307
CAS nummer: 2131-61-5
EINECS: 218-359-9
UN: 2923
ADR: 8,III