2-Methoxyphenyl isothiocyanate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L11799.06 L11799.14
L11799.06EA 68.7 EUR
L11799.06 L11799.14
2-Methoxyphenyl isothiocyanate ≥98%
2-Methoxyphenyl isothiocyanate
Purity: 98% CAS No.: 3288-04-8 Molecular Formula: C8H7NOS Formula Weight: 165.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6443 Odour: Pungent Boiling Point: 267° Beilstein Reference: 638293 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011675
Formule: C₈H₇NOS
Kookpunt: 267 °C
Dichtheid: 1,196
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011675
CAS nummer: 3288-04-8
ADR: 8,III