3-Methoxyphenyl isothiocyanate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Methoxyphenylisothiocyanate
A15090.14 A15090.06 A15090.22
A15090.14EA 125 EUR
A15090.14 A15090.06 A15090.22
3-Methoxyphenyl isothiocyanate ≥98%
3-Methoxyphenyl isothiocyanate
Purity: 98% CAS No.: 3125-64-2 Molecular Formula: C8H7NOS Formula Weight: 165.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6390 Odour: Pungent Boiling Point: 133-134°/10mm Beilstein Reference: 775987 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00040335
Formule: C₈H₇NOS
Kookpunt: 133…134 °C (10 mmHg)
Dichtheid: 1,179
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040335
CAS nummer: 3125-64-2
ADR: 8,III