4-Methoxyphenyl isothiocyanate
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Methoxyphenylisothiocyanate
TL00326.1 TL00326EA TL00326.50
MAYBTL00326.1EA 0 EUR
MAYBTL00326.1 MAYBTL00326EA MAYBTL00326.50
4-Methoxyphenyl isothiocyanate
4-Methoxyphenyl isothiocyanate
Formule: C₈H₇NOS
Kookpunt: 279…281 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 17…19 °C
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011676
CAS nummer: 2284-20-0
EINECS: 218-921-3