2-Amino-5-nitrophenol 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Hydroxy-4-nitroaniline
B20870.14 B20870.22
B20870.14EA 32.8 EUR
B20870.14 B20870.22
2-Amino-5-nitrophenol 96%
2-Amino-5-nitrophenol
Purity: 96% CAS No.: 121-88-0 Molecular Formula: C6H6N2O3 Formula Weight: 154.13 Melting Point: ca 200° dec. Beilstein Reference: 972974
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Smeltpunt: ∼ 200 °C (ontbinding)
Dichtheid: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007692
CAS nummer: 121-88-0
EINECS: 204-503-8