2-Amino-4-nitrophenol
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Hydroxy-5-nitroaniline
SB01488.1
SB01488.10
SB01488EE
MAYBSB01488.1EA
0
EUR
MAYBSB01488.1
MAYBSB01488.10
MAYBSB01488EE
2-Amino-4-nitrophenol
2-Amino-4-nitrophenol
Formule:
C₆H₆N₂O₃ MW: 154.13 g/mol Smeltpunt: 176…177 °C Dichtheid: 1.66 g/cm³ (20 °C) |
MDL Nummer:
MFCD00007695 CAS nummer: 99-57-0 EINECS: 202-767-9 |