2-Amino-3-nitrophenol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
382040050 382040250
ACRO382040050EA 39.2 EUR
ACRO382040050 ACRO382040250
2-Amino-3-nitrophenol 98%
2-Amino-3-nitrophenol
Formule: C₆H₆N₂O₃
Smeltpunt: 215 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010875
CAS nummer: 603-85-0
EINECS: 210-060-1
Order Now
Specification Test Results
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %