2-Amino-3-nitrophenol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Hydroxy-6-nitroaniline
H27472.14 H27472.06
H27472.14EA 234 EUR
H27472.14 H27472.06
2-Amino-3-nitrophenol 98%
2-Amino-3-nitrophenol
Purity: 98% CAS No.: 603-85-0 Molecular Formula: C6H6N2O3 Formula Weight: 154.13 Melting Point: ca 212° Beilstein Reference: 2804307
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Smeltpunt: ∼ 212 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010875
CAS nummer: 603-85-0
EINECS: 210-060-1