Sulfanilzuur 98.0-102.0% ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
41540.18
41540.30
41540.18EA
35.9
EUR
41540.18
41540.30
Sulfanilzuur 98.0-102.0% ACS
Sulfanilzuur
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 121-57-3
Molecular Formula: C6H7NO3S
Formula Weight: 173.19
Physical Form: Powder
Melting Point: ca 365°
Beilstein Reference: 908765
Merck Reference: 14,8926
MDL No.: MFCD00007886
Reagent for chromatographic detection of histidine
Formule:
4-(H₂N)C₆H₄SO₃H Kookpunt: 363 °C (1013 hPa) Smeltpunt: ∼365 °C Dichtheid: 1,485 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007886 CAS nummer: 121-57-3 EINECS: 204-482-5 Merck Index: 14,8926 |