3-Nitro-o-phenylenediamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-Nitrobenzene-1,2-diamine, 3-Nitro-1,2-phenylenediamine
330850010
330850050
ACRO330850010EA
53.8
EUR
ACRO330850010
ACRO330850050
3-Nitro-o-phenylenediamine 98%
3-Nitro-o-phenylenediamine
Formule:
C₆H₇N₃O₂ Smeltpunt: 157…161 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007722 CAS nummer: 3694-52-8 EINECS: 223-013-5 |
Specification Test Results
Appearance | Dark red Crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 157 to 161 °C |
HPLC | ≥97.5 % |