2-Nitro-p-phenylenediamine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Nitro-1,4-phenylenediamine, 2-Nitrobenzene-1,4-diamine
B23477.22 B23477.14 B23477.36
B23477.22EA 67 EUR
B23477.22 B23477.14 B23477.36
2-Nitro-p-phenylenediamine 95%
2-Nitro-p-phenylenediamine
Purity: 95% CAS No.: 5307-14-2 Molecular Formula: C6H7N3O2 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 134-137° MDL No.: MFCD00007903
Formule: C₆H₇N₃O₂
MW: 153.14 g/mol
Smeltpunt: 134…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007903
CAS nummer: 5307-14-2
EINECS: 226-164-5