Nitrobenzeen
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
4394.1 4394.2
ROTH4394.1EA 0 EUR
ROTH4394.1 ROTH4394.2
Nitrobenzeen
Nitrobenzeen
Formule: C₆H₅NO₂
MW: 123.11 g/mol
Kookpunt: 210.8
Smeltpunt: 5.7
Dichtheid: 1.2037 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 88
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007043
CAS nummer: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
UN: 1662
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,06621