2-Nitroresorcinol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A12970.06 A12970.14 A12970.22
A12970.06EA 41 EUR
A12970.06 A12970.14 A12970.22
2-Nitroresorcinol ≥98%
2-Nitroresorcinol
Purity: 98% CAS No.: 601-89-8 Molecular Formula: C6H5NO4 Formula Weight: 155.11 Melting Point: 81-85° Beilstein Reference: 2048819 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007124
Formule: C₆H₅NO₄
Kookpunt: 232 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 81…85 °C
Dichtheid: 1,3526 g/cm³ (96.7 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007124
CAS nummer: 601-89-8
EINECS: 210-010-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III