4-Nitrothioanisole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Nitrophenyl methyl sulphide, 1-Nitro-4-(methylthio)benzene
B20339.06 B20339.14
B20339.06EA 37.8 EUR
B20339.06 B20339.14
4-Nitrothioanisole ≥98%
4-Nitrothioanisole
Purity: 98% CAS No.: 701-57-5 Molecular Formula: C7H7NO2S Formula Weight: 169.20 Melting Point: 66-72° Beilstein Reference: 1817928
Formule: C₇H₇NO₂S
MW: 169.2 g/mol
Kookpunt: 135…140 °C (2 mmHg)
Smeltpunt: 66…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010868
CAS nummer: 701-57-5