4-Nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
415850250 415851000 415850050
ACRO415850250EA 56.2 EUR
ACRO415850250 ACRO415851000 ACRO415850050
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₄ClNO₄S
Kookpunt: 143…144 °C (2hPa)
Smeltpunt: 75…80 °C
Dichtheid: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007445
CAS nummer: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 80 °C
GC ≥94 %