2-Fenoxyethanol ≥94%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10786.0B A10786.0I A10786.30
A10786.0BEA 59.6 EUR
A10786.0B A10786.0I A10786.30
2-Fenoxyethanol ≥94%
2-Fenoxyethanol
Formule: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Kookpunt: 245 °C
Smeltpunt: 11…14 °C
Dichtheid: 1,102
Vlampunt: 121 °C (249 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002857
CAS nummer: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 14,7257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27cc4d39b806528798164961c23a1285d41d6a9&vid=a46b721cc69101d0c50dc49d9687445b395a3766&prid=web&clid=SAPDAM