2-Fenoxyethanol
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
4348.1
4348.2
ROTH4348.1EA
0
EUR
ROTH4348.1
ROTH4348.2
2-Fenoxyethanol
2-Fenoxyethanol
Formule:
C₆H₅OCH₂CH₂OH Kookpunt: 245 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 13 °C Dichtheid: 1,1094 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002857 CAS nummer: 122-99-6 EINECS: 204-589-7 Merck Index: 12,07410 |