2-Fenoxyethanol, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
56753-1ML-F
56753-5ML-F
56753-1ML-FEA
45.8
EUR
56753-1ML-F
56753-5ML-F
2-Fenoxyethanol, Supelco®
2-Fenoxyethanol
Formule:
C₆H₅OCH₂CH₂OH Kookpunt: 245 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 13 °C Dichtheid: 1,1094 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002857 CAS nummer: 122-99-6 EINECS: 204-589-7 Merck Index: 12,07410 |