4-Methoxythiophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: p-Methoxythiophenol, 4-Mercaptoanisol, 1-Methoxy-4-mercaptobenzene, 4-Methoxybenzenethiol, 4-Methoxybenzene-1-thiol, 4-Methoxyphenyl mercaptan
A16009.06 A16009.14
A16009.06EA 51.8 EUR
A16009.06 A16009.14
4-Methoxythiophenol ≥97%
4-Methoxythiophenol
Purity: 97% CAS No.: 696-63-9 Molecular Formula: C7H8OS Formula Weight: 140.21 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.5831 Odour: Unpleasant Boiling Point: 100-103°/13mm Beilstein Reference: 1446910 MDL No.: MFCD00004849
Formule: C₇H₈OS
Kookpunt: 100…103 °C (13 mmHg)
Smeltpunt: 42 °C
Dichtheid: 1,140
Vlampunt: 96 °C (204 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004849
CAS nummer: 696-63-9
EINECS: 211-799-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III