Fenol
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
0040.1 0040.2
ROTH0040.1EA 0 EUR
ROTH0040.1 ROTH0040.2
Fenol
Fenol
Formule: C₆H₅OH
Kookpunt: 181,7 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002143
CAS nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
Bereik: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390