4-Hydroxythiophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Hydroxybenzenethiol, p-Hydroxythiophenol, 1-Hydroxy-4-mercaptobenzene, 4-Mercaptophenol, 4-Hydroxyphenyl mercaptan, 4-Hydroxybenzene-1-thiol
L04429.06 L04429.14
L04429.06EA 68.7 EUR
L04429.06 L04429.14
4-Hydroxythiophenol ≥97%
4-Hydroxythiophenol
Purity: 97% CAS No.: 637-89-8 Molecular Formula: C6H6OS Formula Weight: 126.18 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 256° Beilstein Reference: 2039306 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00004850
Formule: C₆H₆OS
Kookpunt: 256 °C
Smeltpunt: 33…37 °C
Dichtheid: 1,255
Vlampunt: 110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004850
CAS nummer: 637-89-8
EINECS: 211-307-6
ADR: 8,III