Resorcinol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
132292500 132290500 132290010 132290050
ACRO132292500EA 78.1 EUR
ACRO132292500 ACRO132290500 ACRO132290010 ACRO132290050
Resorcinol 98%
Resorcinol
Formule: C₆H₆O₂
Kookpunt: 281 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 109…111 °C
Dichtheid: 1,272 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002269
CAS nummer: 108-46-3
EINECS: 203-585-2
UN: 2876
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08323
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69fa2900537bdb42ccfd55e4318288eb881a61a0&vid=e62c617319ff4711a7ff00e69774ad92cfd75d09&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to yellow to beige to pink Crystals or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
GC ≥97.5 %